2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1-Imidazoleacetic acid, Imidazol-1-yl-acetic acid, 1-(Carboxymethyl)imidazole, 2-(1-Imidazolyl)acetic acid
I0670-25G I0670-5G
TCIAI0670-25GEA 90 EUR
TCIAI0670-25G TCIAI0670-5G
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
2-(1H-Imidazol-1-yl)acetic acid
Formula: C₅H₆N₂O₂
MW: 126,1133 g/mol
Pto. de fusión: 269°C
Número MDL: MFCD01721800
Núm. CAS: 22884-10-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %