4-Isopropenyltoluene ≥95.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,alpha-Dimethylstyrene, 1-Isopropenyl-4-methylbenzene
Estabilización: estabilizado con 4-terc-Butilpirocatecol
I0693-25G I0693-5G
TCIAI0693-25GEA 351 EUR
TCIAI0693-25G TCIAI0693-5G
4-Isopropenyltoluene ≥95.0% (por GC) estabilizado
4-Isopropenyltoluene
Formula: C₁₀H₁₂
MW: 132,21 g/mol
Pto. Ebullición: 186°C
Pto. de fusión: –28°C
Pto. de inflamación: 62°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00036510
Núm. CAS: 1195-32-0
EINECS: 214-795-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %