N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
I0700-1G I0700-100MG
TCIAI0700-1GEA 314 EUR
TCIAI0700-1G TCIAI0700-100MG
N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
N2-Isobutyryl-2'-deoxyguanosine
Formula: C₁₄H₁₉N₅O₅
Pto. de fusión: 300°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00010060
Núm. CAS: 68892-42-2
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %