Irsogladine maleate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 6-(2,5-Dichlorophenyl)-1,3,5-triazine-2,4-diamine maleate, 2,4-Diamino-6-(2,5-dichlorophenyl)-1,3,5-triazine Maleate
I0719-1G I0719-5G
TCIAI0719-1GEA 79 EUR
TCIAI0719-1G TCIAI0719-5G
Irsogladine maleate ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Irsogladine maleate
Formula: C₉H₇Cl₂N₅
MW: 372,16 g/mol
Número MDL: MFCD00873566
Núm. CAS: 84504-69-8
Índice Merck: 14,05102
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %