1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 1,2-O-Isopropylidene-α-D-xylofuranose, (3aR,5R,6S,6aR)-5-(hydroxymethyl)-2,2-dimethyl-tetrahydro-2H-furo[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol, (3aR,5R,6S,6aR)-5-(Hydroxymethyl)-2,2-dimethyltetrahydrofuro[2,3-d][1,3]dioxol-6-ol
I0721-25G I0721-5G
TCIAI0721-25GEA 207 EUR
TCIAI0721-25G TCIAI0721-5G
1,2-O-Isopropylidene-ɑ-D-xylofuranose ≥98.0% (por GC)
1,2-O-Isopropylidene-alpha-D-xylofuranose
Formula: C₈H₁₄O₅
MW: 190,20 g/mol
Número MDL: MFCD00063295
Núm. CAS: 20031-21-4
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 68.0 to 72.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -16.0 to -22.0 deg (C=1, H2O)