2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0729-25G I0729-5G
TCIAI0729-25GEA 83 EUR
TCIAI0729-25G TCIAI0729-5G
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide ≥98.0% (por GC)
2-Isopropyl-N,2,3-trimethylbutyramide
Formula: C₁₀H₂₁NO
Número MDL: MFCD00130070
Núm. CAS: 51115-67-4
EINECS: 256-974-4
Índice Merck: 14,09716
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 61.0 to 65.0 deg-C