4-Isopropylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0733-1G I0733-5G
TCIAI0733-1GEA 112 EUR
TCIAI0733-1G TCIAI0733-5G
4-Isopropylpiperidine ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Isopropylpiperidine
Formula: C₈H₁₇N
Pto. Ebullición: 171°C
Número MDL: MFCD09055342
Núm. CAS: 19678-58-1
UN: 1993
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %