Isopropyl 2-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 2-Methylbutyric Acid Isopropyl Ester
I0736-25ML I0736-500ML
TCIAI0736-25MLEA 16 EUR
TCIAI0736-25ML TCIAI0736-500ML
Isopropyl 2-methylbutyrate ≥98.0% (por GC)
Isopropyl 2-methylbutyrate
Formula: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Pto. Ebullición: 144°C
Pto. de inflamación: 32°C
Número MDL: MFCD00085203
Núm. CAS: 66576-71-4
EINECS: 266-411-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %