Ibudilast ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 1-(2-Isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridin-3-yl)-2-methylpropan-1-one, 3-Isobutyryl-2-isopropylpyrazolo[1,5-a]pyridine
I0740-100MG I0740-20MG
TCIAI0740-100MGEA 44 EUR
TCIAI0740-100MG TCIAI0740-20MG
Ibudilast ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ibudilast
Formula: C₁₄H₁₈N₂O
MW: 230.31 g/mol
Pto. Ebullición: 175°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00864808
Núm. CAS: 50847-11-5
Índice Merck: 14,04879
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 54.0 to 58.0 deg-C