Imiquimod ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinolin-4-amine, 4-Amino-1-isobutyl-1H-imidazo[4,5-c]quinoline
I0747-100MG I0747-1G
TCIAI0747-100MGEA 36 EUR
TCIAI0747-100MG TCIAI0747-1G
Imiquimod ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Imiquimod
Formula: C₁₄H₁₆N₄
Pto. de fusión: 294°C
Número MDL: MFCD00866946
Núm. CAS: 99011-02-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,04922
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2812c7f364ad87e6f6c7a307f74bc57bc8d3e39f&vid=2812c7f364ad87e6f6c7a307f74bc57bc8d3e39f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %