3-(Isopropylamino)propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-(Isopropylamino)propan-1-ol
I0755-25G I0755-5G
TCIAI0755-25GEA 194 EUR
TCIAI0755-25G TCIAI0755-5G
3-(Isopropylamino)propanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-(Isopropylamino)propanol
Formula: C₆H₁₅NO
Pto. Ebullición: 94°C
Número MDL: MFCD00483086
Núm. CAS: 33918-15-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %