4-(Isopropylamino)butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0756-1G I0756-5G
TCIAI0756-1GEA 30 EUR
TCIAI0756-1G TCIAI0756-5G
4-(Isopropylamino)butanol ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-(Isopropylamino)butanol
Formula: C₇H₁₇NO
Pto. Ebullición: 85°C
Número MDL: MFCD14708173
Núm. CAS: 42042-71-7
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f549e3d6b6c8bba9462bc2247569c148dad27bb&vid=2f549e3d6b6c8bba9462bc2247569c148dad27bb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %