3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
1-Isocyanato-3,5-bis(trifluoromethyl)benzene, 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenylisocyanate, Isocyanic Acid 3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Ester
I0766-25G
I0766-5G
TCIAI0766-25GEA
305
EUR
TCIAI0766-25G
TCIAI0766-5G
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate ≥98.0% (por GC)
3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl Isocyanate
Formula:
C₉H₃F₆NO MW: 255,12 g/mol Pto. Ebullición: 78°C Pto. de inflamación: 68°C |
Número MDL:
MFCD00013559 Núm. CAS: 16588-74-2 UN: 2206 ADR: 6.1,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...