4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole-5-carboxylic acid
I0786-1G I0786-5G
TCIAI0786-1GEA 68 EUR
TCIAI0786-1G TCIAI0786-5G
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
4-Iodo-1-methylpyrazole-5-carboxylic acid
Formula: C₅H₅IN₂O₂
MW: 252,01 g/mol
Pto. de fusión: 242°C
Número MDL: MFCD00461121
Núm. CAS: 75092-30-7
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %