Ácido isopropilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
Atención
I0787-5G I0787-25G
TCIAI0787-5GEA 49 EUR
TCIAI0787-5G TCIAI0787-25G
Ácido isopropilborónico (contains varying amounts of Anhydride)
Ácido isopropilborónico
Formula: C₃H₉BO₂
Pto. de fusión: 115°C
Número MDL: MFCD01319021
Núm. CAS: 80041-89-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=51b5a11610c4aa947ec6c7307195fd6b4e808273&vid=51b5a11610c4aa947ec6c7307195fd6b4e808273&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) 96.0 to 126.0 %