2-Iodoxybenzoic acid 39,0% (by titrimetric analysis) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 1-Hydroxy-1,2-benziodoxy-3-(1h)-one-1-xoide, IBX, 2-Iodylbenzoic acid
Estabilización: Stabilised with benzoic acid + isophthalic acid
I0791-25G I0791-5G
TCIAI0791-25GEA 244 EUR
TCIAI0791-25G TCIAI0791-5G
2-Iodoxybenzoic acid 39,0% (by titrimetric analysis) estabilizado
2-Iodoxybenzoic acid
Formula: C₇H₅IO₄
MW: 280.02 g/mol
Pto. de fusión: 232°C
Número MDL: MFCD02912492
Núm. CAS: 61717-82-6
UN: 1759
ADR: 8 II
Índice Merck: 14,05048
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Iodometric Titration) 39.0 to 50.0 %