4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0802-25G I0802-5G
TCIAI0802-25GEA 326 EUR
TCIAI0802-25G TCIAI0802-5G
4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride ≥98.0% (por GC)
4-Isopropoxybenzenesulphonyl chloride
Formula: C₉H₁₁ClO₃S
Pto. Ebullición: 113°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03093083
Núm. CAS: 98995-40-5
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 95.0 %
Melting point 36.0 to 40.0 deg-C