Isophorone oxide ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4,4,6-Trimethyl-7-oxabicyclo[4.1.0]heptan-2-one, 2,3-Epoxy-3,5,5-trimethyl-1-cyclohexanone, 3,5,5-Trimethyl-2,3-epoxy-1-cyclohexanone
I0805-25G I0805-5G
TCIAI0805-25GEA 103 EUR
TCIAI0805-25G TCIAI0805-5G
Isophorone oxide ≥97.0% (por GC)
Isophorone oxide
Formula: C₉H₁₄O₂
MW: 154,21 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 83°C
Número MDL: MFCD00085465
Núm. CAS: 10276-21-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ff72ed61584600f1f550b019642e437cbfcc4cbe&vid=ff72ed61584600f1f550b019642e437cbfcc4cbe&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %