4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 4-(1-Imidazolyl)benzaldehyde, 1-(4-Formylphenyl)imidazole, 4-(1H-Imidazol-1-yl)benzaldehyde
I0818-5G I0818-1G
TCIAI0818-5GEA 97 EUR
TCIAI0818-5G TCIAI0818-1G
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Imidazol-1-ylbenzaldehyde
Formula: C₁₀H₈N₂O
Número MDL: MFCD00209977
Núm. CAS: 10040-98-9
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 147.0 to 151.0 deg-C