(S)-(-)-Sulpiride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Levosulpiride, (S)-N-[(1-Ethylpyrrolidin-2-yl)methyl]-2-methoxy-5-sulphamoylbenzamide
I0821-25G I0821-5G
TCIAI0821-25GEA 183 EUR
TCIAI0821-25G TCIAI0821-5G
(S)-(-)-Sulpiride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
(S)-(-)-Sulpiride
Formula: C₁₅H₂₃N₃O₄S
MW: 341,43 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00055220
Núm. CAS: 23672-07-3
Índice Merck: 14,08989
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 185.0 to 189.0 deg-C
Specific rotation [a]20/D -67.0 to -71.0 deg (C=3, DMF)