3,3'-Iminodipropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
I0823-1G
I0823-5G
TCIAI0823-1GEA
156
EUR
TCIAI0823-1G
TCIAI0823-5G
3,3'-Iminodipropionic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3,3'-Iminodipropionic acid
Formula:
C₆H₁₁NO₄ MW: 161,16 g/mol Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD01311684 Núm. CAS: 505-47-5 EINECS: 208-009-3 |
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Neutralization titration) | min. 98.0 % |