1-Isocyanoadamantane ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0824-1G I0824-5G
TCIAI0824-1GEA 147 EUR
TCIAI0824-1G TCIAI0824-5G
1-Isocyanoadamantane ≥97.0% (por GC)
1-Isocyanoadamantane
Formula: C₁₁H₁₅N
Número MDL: MFCD02258889
Núm. CAS: 22110-53-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=372bc6a6d095b6b0d271212766e08c36bcf4a87b&vid=372bc6a6d095b6b0d271212766e08c36bcf4a87b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %