L-Isoserine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
I0828-1G I0828-5G
TCIAI0828-1GEA 17 EUR
TCIAI0828-1G TCIAI0828-5G
L-Isoserine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
L-Isoserine
Formula: C₃H₇NO₃
Número MDL: MFCD03428326
Núm. CAS: 632-13-3
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Specific rotation [a]20/D -31.0 to -34.0 deg (C=1, H2O)