4-Iodobencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (4-Iodophenyl)methanamine
I0831-1G I0831-5G
TCIAI0831-1GEA 28 EUR
TCIAI0831-1G TCIAI0831-5G
4-Iodobencilamina ≥97.0% (by GC, titration analysis)
4-Iodobencilamina
Formula: C₇H₈IN
MW: 233.05 g/mol
Pto. de fusión: 45
Número MDL: MFCD00047933
Núm. CAS: 39959-59-6
UN: 3259
ADR: 8 III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7d983353feb9ec319dba021fe10fd6f36645a8a3&vid=7d983353feb9ec319dba021fe10fd6f36645a8a3&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
Melting point 46.0 to 50.0 deg-C