2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0842-5G I0842-25G
TCIAI0842-5GEA 48 EUR
TCIAI0842-5G TCIAI0842-25G
2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine ≥98.0% (by titrimetric analysis)
2-(tert-Butylamino)-4-(cyclopropylamino)-6-(methylthio)-1,3,5-triazine
Formula: C₁₁H₁₉N₅S
Número MDL: MFCD01863779
Núm. CAS: 28159-98-0
EINECS: 248-872-3
UN: 3077
ADR: 9,III
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 97.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 126.0 to 130.0 deg-C