Ivabradine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
I0847-200MG
I0847-1G
TCIAI0847-200MGEA
92
EUR
TCIAI0847-200MG
TCIAI0847-1G
Ivabradine hydrochloride ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Ivabradine hydrochloride
Formula:
C₂₇H₃₆N₂O₅ Pto. de fusión: 140°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00929899 Núm. CAS: 148849-67-6 Índice Merck: 14,05247 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |
Purity (Argentmetric Titration) | min. 97.0 % |
Specific rotation [a]20/D | +6.0 to +8.5 deg (C=1, DMSO) |