Idebenone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methyl-1,4-benzoquinone, 2-(10-Hydroxydecyl)-5,6-dimethoxy-3-methylcyclohexa-2,5-diene-1,4-dione
I0848-1G I0848-5G I0848-25G
TCIAI0848-1GEA 55 EUR
TCIAI0848-1G TCIAI0848-5G TCIAI0848-25G
Idebenone ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Idebenone
Formula: C₁₉H₃₀O₅
MW: 338,44 g/mol
Número MDL: MFCD00274552
Núm. CAS: 58186-27-9
Índice Merck: 14,04888
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8fca859b9f7ae8b09a57ae539c3fa4419c033036&vid=8fca859b9f7ae8b09a57ae539c3fa4419c033036&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Iodometric Titration) min. 98.0 %
Melting point 51.0 to 55.0 deg-C