Ácido 3-formilbenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0851-1G I0851-5G
TCIAI0851-1GEA 37 EUR
TCIAI0851-1G TCIAI0851-5G
Ácido 3-formilbenzoico ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Ácido 3-formilbenzoico
Formula: C₈H₆O₃
Número MDL: MFCD00039575
Núm. CAS: 619-21-6
EINECS: 210-585-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd32d906b96ba91041b2e35df7572cc53eca52fb&vid=fd32d906b96ba91041b2e35df7572cc53eca52fb&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 175.0 to 179.0 deg-C