Indol-2-carbaldehído ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Indole-2-carboxaldehyde, 1H-Indole-2-carbaldehyde
I0852-1G I0852-5G
TCIAI0852-1GEA 63 EUR
TCIAI0852-1G TCIAI0852-5G
Indol-2-carbaldehído ≥97.0% (por GC)
Indol-2-carbaldehído
Formula: C₉H₇NO
MW: 145,16 g/mol
Número MDL: MFCD03001425
Núm. CAS: 19005-93-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36525e59a72ff7c92595e91253b82000f853fc16&vid=36525e59a72ff7c92595e91253b82000f853fc16&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 138.0 to 142.0 deg-C