2-Etilhexanoato de estaño (II), tech.
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(2-etilhexanoato) de estaño
18590.22 18590.36 18590.A3
18590.22EA 50.9 EUR
18590.22 18590.36 18590.A3
2-Etilhexanoato de estaño (II), tech.
2-Etilhexanoato de estaño (II)
CAS No.: 301-10-0 Molecular Formula: C16H30O4Sn Formula Weight: 405.11 Flash Point: 110°(230°F) Physical Form: Liquid Density: 1.251 Refractive Index: 1.4940 Appearance: Colourless to pale yellow MDL No.: MFCD00002676
Formula: C₁₆H₃₀O₄Sn
MW: 405.12 g/mol
Densidad: 1.251
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002676
Núm. CAS: 301-10-0
EINECS: 206-108-6