4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0856-25G I0856-100G
TCIAI0856-25GEA 48 EUR
TCIAI0856-25G TCIAI0856-100G
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4,4'-(4,4'-Isopropylidenediphenoxy)diphthalic anhydride
Formula: C₃₁H₂₀O₈
Número MDL: MFCD00319167
Núm. CAS: 38103-06-9
EINECS: 253-781-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d10a2b04a16125bae3a3b8882eb026944e4c1739&vid=d10a2b04a16125bae3a3b8882eb026944e4c1739&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Methanolysis Method) min. 98.0 %
Melting point 188.0 to 192.0 deg-C