Alcohol 2-iodobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0858-5G I0858-25G
TCIAI0858-5GEA 33 EUR
TCIAI0858-5G TCIAI0858-25G
Alcohol 2-iodobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 2-iodobencílico
Formula: C₇H₇IO
Pto. Ebullición: 145°C
Número MDL: MFCD00004610
Núm. CAS: 5159-41-1
EINECS: 225-933-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b866abe7e58fd6896b71b8aaa2de28f2355ea6f7&vid=b866abe7e58fd6896b71b8aaa2de28f2355ea6f7&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 90.0 to 94.0 deg-C