Icariin ≥96.0% (by HPLC)
Proveedor: TCI
I0862-200MG
I0862-1G
TCIAI0862-200MGEA
39
EUR
TCIAI0862-200MG
TCIAI0862-1G
Icariin ≥96.0% (by HPLC)
Icariin
Formula:
C₃₃H₄₀O₁₅ Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00210516 Núm. CAS: 489-32-7 Índice Merck: 14,03617 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Light orange to Yellow to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 96.0 area% |
Melting point | 235.0 to 239.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -82.0 to -88.0 deg (C=1,Pyridine) |