Alcohol 3-iodobencílico ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0866-5G I0866-25G
TCIAI0866-5GEA 37 EUR
TCIAI0866-5G TCIAI0866-25G
Alcohol 3-iodobencílico ≥98.0% (por GC)
Alcohol 3-iodobencílico
Formula: C₇H₇IO
Pto. Ebullición: 105°C
Número MDL: MFCD00004635
Núm. CAS: 57455-06-8
EINECS: 260-744-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cbf8c6ee0c0853dba6b75a91e885c8ef4e4a7b19&vid=cbf8c6ee0c0853dba6b75a91e885c8ef4e4a7b19&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %