2-Etilhexanoato de estaño (II) 95% (Sn basis)
Proveedor: Thermo Fisher Scientific
Atención
Sinónimos: Bis(2-etilhexanoato) de estaño
B23612.14 B23612.22
B23612.14EA 33.9 EUR
B23612.14 B23612.22
2-Etilhexanoato de estaño (II) 95% (Sn basis)
2-Etilhexanoato de estaño (II)
Purity: 96% CAS No.: 301-10-0 Molecular Formula: C16H30O4Sn Formula Weight: 405.11 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4940 Odour: Characteristic MDL No.: MFCD00002676
Formula: C₁₆H₃₀O₄Sn
MW: 405.12 g/mol
Densidad: 1.251
Pto. de inflamación: >110 °C (230 °F)
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00002676
Núm. CAS: 301-10-0
EINECS: 206-108-6
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance (Color) Clear colorless to yellow
Form Viscous liquid
Assay from Supplier's CofA ≥94.0 to ≤106.0% (based on Sn EA)
Elemental Analysis: Carbon (C) 44.59-50.28%
Elemental Analysis: Tin (Sn) 27.55-31.06%
Identification (FTIR) Conforms
Refractive Index 1.4910-1.4970 @ 20°C