2-Iodo-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0878-1G I0878-5G
TCIAI0878-1GEA 41 EUR
TCIAI0878-1G TCIAI0878-5G
2-Iodo-4-nitroanilina ≥98.0% (por GC)
2-Iodo-4-nitroanilina
Formula: C₆H₅IN₂O₂
MW: 264.02 g/mol
Número MDL: MFCD00955758
Núm. CAS: 6293-83-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4077286540b64737ef4d8a849aa35520a4d082b8&vid=4077286540b64737ef4d8a849aa35520a4d082b8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 105.0 to 109.0 deg-C