Isopropyl-3-aminobut-2-enoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Isopropyl 3-Aminocrotonate, Isopropyl 3-aminobut-2-enoate, 3-Aminocrotonic acid Isopropyl ester, Isopropyl 3-Amino-2-butenoate, 3-Amino-2-butenoic acid Isopropyl ester
I0884-1G
I0884-5G
TCIAI0884-1GEA
23
EUR
TCIAI0884-1G
TCIAI0884-5G
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Isopropyl-3-aminobut-2-enoate
Formula:
C₇H₁₃NO₂ MW: 143,1836 g/mol Pto. Ebullición: 80°C |
Número MDL:
MFCD00134272 Núm. CAS: 14205-46-0 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 98.0 % |
Learn more
![](/m-es.vwr.com/es_ES/images/about_vwr_275x315.jpg)
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...