3-Isopropylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
3-Isopropylbenzeneboronic acid
I0887-1G
I0887-5G
TCIAI0887-1GEA
102
EUR
TCIAI0887-1G
TCIAI0887-5G
3-Isopropylphenylboronic acid (contains varying amounts of Anhydride)
3-Isopropylphenylboronic acid
Formula:
C₉H₁₃BO₂ |
Número MDL:
MFCD01074634 Núm. CAS: 216019-28-2 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (Neutralization titration) | 97.0 to 113.0 % |