(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl-(S)-2-hydroxypropionate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
(S)-2-Hydroxypropionic acid (1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl Ester, (S)-(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl 2-hydroxypropanoate, L-Menthyl L-Lactate
I0889-5G
I0889-25G
TCIAI0889-5GEA
27
EUR
TCIAI0889-5G
TCIAI0889-25G
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl-(S)-2-hydroxypropionate ≥98.0% (por GC)
(1R,2S,5R)-2-Isopropyl-5-methylcyclohexyl-(S)-2-hydroxypropionate
Formula:
C₁₃H₂₄O₃ MW: 228.33 g/mol |
Número MDL:
MFCD27977194 Núm. CAS: 61597-98-6 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Melting point | 44.0 to 48.0 deg-C |
Specific rotation [a]20/D | -77.0 to -83.0 deg (C=5, MeOH) |