4-Iodo-1-tritylimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Sinónimos: 4-Iodo-1-trityl-1H-imidazole
I0890-1G I0890-5G
TCIAI0890-1GEA 36 EUR
TCIAI0890-1G TCIAI0890-5G
4-Iodo-1-tritylimidazole ≥98.0% (by HPLC, titration analysis)
4-Iodo-1-tritylimidazole
Formula: C₂₂H₁₇IN₂
MW: 436,2900 g/mol
Número MDL: MFCD02179542
Núm. CAS: 96797-15-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=dc2e7a3c6647b44a16b22a72fd1fd21345b305a8&vid=dc2e7a3c6647b44a16b22a72fd1fd21345b305a8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
Melting point 221.0 to 225.0 deg-C