Hexanoato de isopentilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos: Isopentyl hexanoate, Isoamyl caproate, Isoamyl hexanoate, Hexanoic acid Isopentyl ester, Hexanoic acid isoamyl ester, Isopentyl caproate, Caproic acid isoamyl ester, Caproic acid isopentyl ester, 3-Methylbutyl hexanoate, Hexanoic acid isopentyl ester
I0899-25ML I0899-100ML
TCIAI0899-25MLEA 19 EUR
TCIAI0899-25ML TCIAI0899-100ML
Hexanoato de isopentilo ≥98.0% (por GC)
Hexanoato de isopentilo
Formula: C₁₁H₂₂O₂
MW: 186.29 g/mol
Pto. Ebullición: 98°C
Pto. de inflamación: 88°C
Número MDL: MFCD00027280
Núm. CAS: 2198-61-0
EINECS: 218-600-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=fd985a9e054af7aea1915cdadaf7abcaad19e6df&vid=fd985a9e054af7aea1915cdadaf7abcaad19e6df&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %