5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
Proveedor: TCI
Atención
I0903-5G I0903-25G
TCIAI0903-5GEA 27 EUR
TCIAI0903-5G TCIAI0903-25G
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide (Mezcla de isómeros) ≥98.0% (by HPLC, total nitrogen)
5-(N-2-3-Dihydroxypropylacetimido)-2,4,6-triiodo-N,N'-bis(2,3-dihydroxypropyl)isophthalamide
Formula: C₁₉H₂₆I₃N₃O₉
Pto. de fusión: 180°C
Número MDL: MFCD00077732
Núm. CAS: 66108-95-0
EINECS: 266-164-2
Índice Merck: 14,05052
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=02486f8ad5dd0c83549acdd9fc03c670db56200d&vid=02486f8ad5dd0c83549acdd9fc03c670db56200d&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 % (total of isomers)
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %