2-Metilpropeno ∼8% in dichloromethane
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I0909-100ML I0909-500ML
TCIAI0909-100MLEA 31 EUR
TCIAI0909-100ML TCIAI0909-500ML
2-Metilpropeno ∼8% in dichloromethane
2-Metilpropeno
Formula: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008898
Núm. CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1593
ADR: 6.1,III
Índice Merck: 14,05141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5f34e843464f39ca7a21c3cfce22824e62a3abb0&vid=5f34e843464f39ca7a21c3cfce22824e62a3abb0&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 8.0 to 9.0 w/w%