2-Metilpropeno ∼10% in isopropyl ether
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 2-Methylpropene, Isobutene, Isobutylene
I0910-100ML I0910-500ML
TCIAI0910-100MLEA 25 EUR
TCIAI0910-100ML TCIAI0910-500ML
2-Metilpropeno ∼10% in isopropyl ether
2-Metilpropeno
Formula: C₄H₈
MW: 56,11 g/mol
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008898
Núm. CAS: 115-11-7
EINECS: 204-066-3
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05141
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=36491d0055cc6e32296e8cd1513c0b4a36061e90&vid=36491d0055cc6e32296e8cd1513c0b4a36061e90&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Concentration (HNMR) 10.0 to 12.0 w/w%