Isopropyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0914-1G I0914-5G
TCIAI0914-1GEA 40 EUR
TCIAI0914-1G TCIAI0914-5G
Isopropyl methanesulphonate ≥98.0% (por GC)
Isopropyl methanesulphonate
Formula: C₄H₁₀O₃S
Pto. Ebullición: 67°C
Pto. de fusión: 7°C
Pto. de inflamación: 104°C
Número MDL: MFCD00047802
Núm. CAS: 926-06-7
EINECS: 213-132-0
UN: 2810
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a3ee5b01153c78fdf46a320160f964e11cb05931&vid=a3ee5b01153c78fdf46a320160f964e11cb05931&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %