5-Iodo-o-toluic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 5-lodo-2-methylbenzoic acid, 5-Iodo-2-methylbenzoic acid
I0916-5G I0916-25G
TCIAI0916-5GEA 18 EUR
TCIAI0916-5G TCIAI0916-25G
5-Iodo-o-toluic acid ≥98.0% (by GC, titration analysis)
5-Iodo-o-toluic acid
Formula: C₈H₇IO₂
Número MDL: MFCD01570258
Núm. CAS: 54811-38-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90ef7a43e49a48ba1b9ca857fde1b984bbaf239b&vid=90ef7a43e49a48ba1b9ca857fde1b984bbaf239b&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 179.0 to 183.0 deg-C