2-Isocyanatoethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
Proveedor: TCI
Peligro
Estabilización: estabilizado con BHT/Ionol
I0918-5G I0918-25G
TCIAI0918-5GEA 66 EUR
TCIAI0918-5G TCIAI0918-25G
2-Isocyanatoethyl acrylate ≥98.0% (por GC) estabilizado
2-Isocyanatoethyl acrylate
Formula: C₆H₇NO₃
Pto. de inflamación: 97°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD11112219
Núm. CAS: 13641-96-8
EINECS: 482-140-6
UN: 2206
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d15b58e2d2a4b0856b6c40ea5fbdbc00a16fb274&vid=d15b58e2d2a4b0856b6c40ea5fbdbc00a16fb274&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %