3-Iodocarbazole ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
I0919-5G I0919-25G
TCIAI0919-5GEA 41 EUR
TCIAI0919-5G TCIAI0919-25G
3-Iodocarbazole ≥98.0% (por GC)
3-Iodocarbazole
Formula: C₁₂H₈IN
Número MDL: MFCD00267746
Núm. CAS: 16807-13-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=86787ecc2325ab428f7e88c5fe7eee8df2f6d9f2&vid=86787ecc2325ab428f7e88c5fe7eee8df2f6d9f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 197.0 to 201.0 deg-C