3-Iodo-2-metoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Atención
I0924-1G I0924-5G
TCIAI0924-1GEA 37 EUR
TCIAI0924-1G TCIAI0924-5G
3-Iodo-2-metoxipiridina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
3-Iodo-2-metoxipiridina
Formula: C₆H₆INO
Pto. Ebullición: 85°C
Pto. de inflamación: 110°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD03094946
Núm. CAS: 112197-15-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e9c11544a3b210b377b5244e64a936f76a916585&vid=e9c11544a3b210b377b5244e64a936f76a916585&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %