5-Isopropil-3,8-dimetilazuleno-1-carbaldehido ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
I0928-200MG I0928-1G
TCIAI0928-200MGEA 83 EUR
TCIAI0928-200MG TCIAI0928-1G
5-Isopropil-3,8-dimetilazuleno-1-carbaldehido ≥97.0% (por GC)
5-Isopropil-3,8-dimetilazuleno-1-carbaldehido
Formula: C₁₆H₁₈O
Pto. de fusión: 83°C
Número MDL: MFCD00275723
Núm. CAS: 3331-47-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=48708a62651e38ed1198a1db835b801324266605&vid=48708a62651e38ed1198a1db835b801324266605&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Gray to Dark purple to Black powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %